Learn More
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : Matières solides en suspension
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
Marque: Lovibond™ 276150
Includes: Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Description
Les options d’étalonnage et de réglage logiciel signifient que le MD 100 convient également à une utilisation comme instrument de test. Les tests sont effectués à l’aide de réactifs en comprimés Lovibond ayant une stabilité à long terme et une durée de conservation minimale garantie de cinq ou 10 ans, de réactifs en poudre VARIO ou de réactifs liquides.
Caractéristiques
- Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
- Arrêt automatique
- Mode d'étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
- Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
- Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
- Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
- Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Spécifications
- Plage : 0 à 750 mg/L TSS
- Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
- Précision de la longueur d'onde : ±1 nm
- Précision photométrique : 3 % FS (T = 20°C à 25°C)
- Résolution photométrique : 0,01 A
- Température : 5° à 40°C
- Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
- Alimentation électrique : 4 piles AAA
- Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
- Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 po)
- Poids : unité de base d’environ 260 g
Remarque
Les spécifications pour chaque type de comprimé ainsi qu’un ‘certificat d’analyse’ pour chaque lot sont disponibles dans la zone de téléchargement à l’adresse www.lovibond.com.
Spécification
Photomètre MD 100 : Matières solides en suspension | |
FS de 3 % | |
Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions | |
Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données | |
0 à 750 mg/L TSS | |
260 g |
LCD rétroéclairé | |
3,5 cm | |
15,5 cm | |
DEL | |
0,01 A | |
7,5 cm |