Learn More
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : Cuivre
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
570.00€
Spécification
Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
---|---|
Précision | FS de 3 % |
Hauteur (métrique) | 3,5 cm |
Longueur (métrique) | 15,5 cm |
Mémoire | Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données |
Includes:
Cat. No. 12612005
Code produit | Marque | Type | Plage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12612005
|
Lovibond™
276085 |
Photomètre MD 100 : Cuivre (poudre) | Cu 0,05 à 5,0 mg/L | Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, poudre Vario Cu 1 F10 10 ml (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions |
570.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12691995
|
Lovibond™
276080 |
Photomètre MD 100 : Cuivre (comprimés) | Cu 0,05 à 5,0 mg/L | Instrument dans un boîtier de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, pastilles Cuivre N° 1 (boîte de 100), pastilles Cuivre N° 2 (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions |
570.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement.Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente.Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
- Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
- Arrêt automatique
- Mode d'étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
- Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
- Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
- Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
- Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Spécifications
- Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
- Précision de la longueur d'onde : ±1 nm
- Précision photométrique : 3 % FS (T = 20°C à 25°C)
- Résolution photométrique : 0,01 A
- Température : 5° à 40°C
- Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
- Alimentation électrique : 4 piles AAA
- Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
- Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 po)
- Poids : unité de base d’environ 260 g
Spécification
LCD rétroéclairé | |
3,5 cm | |
Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données | |
Cu 0,05 à 5,0 mg/L | |
260 g |
FS de 3 % | |
15,5 cm | |
LED | |
0,01 A | |
7,5 cm |