Learn More
McFarland Standard 1.0, Pro-Lab Diagnostics™
Click to view available options
Quantité:
1 Vial
Description
Etalons McFarlands
• Pour l'ajustement des densités de vos suspensions bactériennes
• Etalon McFarland 1,0
• Pour l'ajustement des densités de vos suspensions bactériennes
• Etalon McFarland 1,0
Spécification
Spécification
Quantité | 1 Vial |
Couleur | Opaque |
Solubilité | Soluble dans l’eau |
Forme physique | Liquide |