Learn More
Lovibond™ Réactifs de rechange des colorimètres MC500, MD600 : valeur de pH
À utiliser avec le colorimètre multi-paramètres MC500 et MD600
Marque: Lovibond™ 511770BT
8.88 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Orange | |
5,1 | |
Test de qualité de l’eau | |
100 | |
Rouge de phénol |
Chlorure de sodium 90 à 100 %, composants non dangereux < 2 % | |
Comprimé | |
Ligne de contrôle de piscine MC500, MD600, SC450, MD100, photomètres aquaPRO3 et aquaPRO6 et testeur de piscine électronique Scuba II | |
20°C | |
Comprimés de rouge de phénol pour photomètre |