Learn More
Lovibond™ Réactifs de rechange des colorimètres MC500, MD600 : valeur de pH
À utiliser avec le colorimètre multi-paramètres MC500 et MD600
Marque: Lovibond™ 471040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Rouge | |
15 ml | |
Analyse de la qualité de l’eau | |
6,5 à 8,4 | |
Rouge de phénol | |
0,5 oz. |
7,7 | |
Liquide | |
Colorimètre multi-paramètres MC500 | |
20deg;C | |
Solution de rouge de phénol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Phenolred solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: butan-2-ol