Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL™ avec bouchon en polyéthylène
En verre borosilicaté
Marque: MBL CRC304
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En verre borosilicaté
- Conformes à la norme ISO 4788
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Graduations en émail bleu facile à lire
- En verre borosilicaté
- Pied hexagonal robuste
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
plusmn;0,5 ml | |
DIN 12685, ISO 4788 | |
25 ml | |
Bouchon en polypropylène | |
14/23 | |
Bouchon |
Bleu | |
Bouteille graduée | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
193 mm | |
Émail bleu | |
PP, PE | |
0,5 ml |