Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL™ avec bouchon en polyéthylène
En verre borosilicaté
Marque:  MBL CRC316
Code produit. 15527780
  • 795.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre borosilicaté
  • Conformes à la norme ISO 4788
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
  • Pied hexagonal robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hexagonale
Rond
plusmn;20 ml
DIN 12685, ISO 4788
2000 ml
Bouchon en polypropylène
45/40
Bouchon
Bleu
Bouteille graduée
Verre borosilicaté
Classe B.
545 mm
Émail bleu
Polypropylène, Polyéthylène
20 ml