Learn More
Burette Rotaflo™ en verre borosilicaté de classe B MBL Volumetrics™ avec clé en PTFE
En verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385. La burette Rotaflo™ en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ de classe B avec clé en PTFE permet un contrôle fin du versement, n’est pas grippée avec des solutions caustiques et ne nécessite aucune lubrification.
66.80€ - 90.25€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Balance | Ambré |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Type | Burette Rotaflo |
Class | Classe B. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12106220
|
MBL
BRB408 |
100 ml | 897 mm | 0,2 ml | ± 0,2 ml |
90.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12186210
|
MBL
BRB402 |
10 ml | 462 mm | 0,1 mL | ±0,05 ml |
66.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12196210
|
MBL
BRB404 |
25 ml | 647 mm | 0,1 mL | ±0.1 ml |
73.15€
1 pièce |
N/A | ||
11382005
|
MBL
BRB406 |
50 ml | 857 mm | 0,1 mL | ± 0.1 ml |
73.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Avec robinet d’arrêt GP ROTAFLO™ à clé en PTFE ; pas de lubrification nécessaire ; pas de grippage avec solutions caustiques ; fournit un contrôle de versement fin ; alésage de clé de 3,0 mm
- Les graduations ambrées permanentes sont incrustées dans le verre et sont spécialement résistantes aux solutions de nettoyage agressives
- En verre borosilicaté
Spécification
Verre borosilicaté | |
PTFE | |
Classe B. |
Ambré | |
Burette Rotaflo | |
ISO 385 |