Learn More
Burette en verre borosilicaté MBL™ de classe B
Fabriqué en verre borosilicaté. Conforme à la norme ISO 385. La burette en verre borosilicaté MBL™ de classe B comprend un robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm. Les graduations sont marquées en émail bleu facile à lire.
39.00€ - 65.60€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Graduations | 0,1 mL |
Comprend | Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm |
Balance | Bleu |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12114262
|
MBL
BRB076P |
50 ml | 820 mm | 0,1 mL |
39.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12025362
|
MBL
BRB074P |
25 ml | 620 mm | 0,1 mL |
65.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Les tailles 10 ml, 25 ml et 50 ml sont disponibles et équipées d’un entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm
- Graduations en émail bleu facile à lire
- En verre borosilicaté
Spécification
Verre borosilicaté | |
Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm | |
PTFE | |
Burette volumétrique | |
ISO 385 |
0,1 mL | |
Bleu | |
± 0,1 ml | |
Classe B. |