Learn More
MAZ Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MAZ |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810675
|
Proteintech
21068-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800675
|
Proteintech
21068-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May function as a transcription factor with dual roles in transcription initiation and termination. Binds to two sites, ME1a1 and ME1a2, within the MYC promoter having greater affinity for the former. Also binds to multiple G/C-rich sites within the promoter of the Sp1 family of transcription factors.Spécification
MAZ | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P56270 | |
4150 | |
MAZ Fusion Protein Ag15200 | |
Primary | |
-20°C | |
MAZ |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MAZ, MAZI, Pur 1, PUR1, SAF 1, SAF 2, ZF87, Zif87, ZNF801 | |
MAZ | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |