Learn More
Axygen™ Microtubes à centrifuger sans bouchon MaxyClear
Bénéficiez d’une excellente visibilité grâce au PP transparent. Les microtubes à centrifuger sans bouchon Axygen™ MaxyClear sont dotés de zones d’écriture dépolies sur le côté. Ils résistent à l’ébullition, sont autoclavables et peuvent résister à des forces centrifuges de 20 000 de FCR. Disponibles en tubes gradués de 1,5 ml et 2,0 ml.
19.01€ - 31.35€
Spécification
FCR max. | 20000 ×g |
---|---|
Type de couvercle | Bouchon à clipser |
Certifications/Conformité | Sans RNAse ni DNAse, apyrogène |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11386304
|
Axygen™
MCT-150-NC |
1,5 ml | 0,1 à 1,5 ml |
28.60€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12126830
|
Axygen™
MCT-150-NC |
1,5 ml | 0,1 à 1,5 ml | ||||||
12665876
|
Axygen™
MCT-200-NC |
2 mL | 0,1 à 2 mL |
31.35€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Bénéficiez d’une excellente visibilité grâce au PP transparent.Les microtubes à centrifuger sans bouchon Axygen™ MaxyClear sont dotés de zones d’écriture dépolies sur le côté.Ils résistent à l’ébullition, sont autoclavables et peuvent résister à 20 000 FCR.Disponibles en tubes gradués de 1,5 ml et 2,0 ml.
- Le PP MaxyClear offre une excellente visibilité
- Zones d’écriture dépolies sur le côté
- Peut résister à des forces centrifuges de 20 000 de FCR
- Produit résistant à l’ébullition et entièrement autoclavable
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
Spécification
20000 ×g | |
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
Transparent | |
0,25 ml | |
500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui |
Bouchon à clipser | |
Autoclavables | |
Homopolymère | |
500/Bte | |
Non stérile | |
Pas de bouchon |