Learn More
Sperian™ Lunettes-masques de sécurité en polycarbonate Maxx-Pro
6.35€ - 20.91€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 / 2000 |
---|---|
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety Goggles |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Matériau | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11826930
|
Sperian™
1011333 |
Blue |
20.91€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12677293
|
Sperian™
1015744 |
Transparent, noir |
6.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
ISO 9001 / 2000 | |
Safety Goggles | |
Polycarbonate |
Clear | |
1 Ea. | |
Oui |