Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs-incubateurs empilables MaxQ™ 8000, numériques, 10°C au-dessus de la température ambiante à 60°C, 120 V, 60 Hz
Les agitateurs empilables Thermo Scientific MaxQ 8000 sont conçus pour une capacité maximale, une utilisation aisée et une durée de vie prolongée.
19400.00€ - 23600.00€
Spécification
Orbite | 2,5 cm (1 in) |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 32 kg |
Vitesse de rotation | 25 à 400 tr/min, ±1 tr/min |
Capacité | Flacons Erlenmeyer 12 x 2 L |
Type de produit | Agitateur |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Précision de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Précision de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11704948
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-1CEPR |
120 V, 60 Hz | ±0,15°C at 37°C |
19800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11502944
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-1CE |
240 V, 50/60 Hz | ±0,15°C at 37°C |
19400.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11800780
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-8CEPR |
240 V, 50 Hz | ±0,15°C (dans le flacon) |
23600.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11512944
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-8CE |
240 V, 50 Hz | ±0,15°C (dans le flacon) |
23100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les agitateurs empilables Thermo Scientific MaxQ 8000 sont conçus pour une capacité maximale, une utilisation aisée et une durée de vie prolongée.
Les agitateurs empilables MaxQ 8000 sont capables de fonctionner à vitesse maximale même en triple empilage ; ils contrôlent l’uniformité et la contamination pour les applications sensibles. D'une construction solide avec des composants et des systèmes éprouvés, ils sont conçus pour une utilisation aisée et une durée de vie prolongée.
D'une capacité trois fois supérieure à celle d’un agitateur sur pieds et d'un encombrement équivalent, ces appareils sont parfaitement adaptés aux gros volumes et à l’évolution de la production. Ils sont destinés aux applications sensibles de culture d’eucaryotes (filtre HEPA réduisant la contamination, angles arrondis, chambre monobloc et température uniforme) comme aux applications de culture de procaryotes les plus exigeantes, grâce à leur construction robuste, leur large plage de vitesses, et sans limitation sur les agitations à “vitesses élevées”, même lorsque trois agitateurs sont empilés.Système de surveillance/contrôle par microprocesseur
- Les valeurs définies et les valeurs de consigne s'affichent simultanément.
- Le microprocesseur enregistre la durée totale cumulée de rotation du moteur d'entraînement. Des alarmes sonores et visuelles de contrôle de température (seuil haut/bas) garantissent la protection des produits.
- Une alarme de surtempérature distincte et réglable, avec sonde indépendante, renforce la sécurité des unités avec chauffage.
- Les alarmes sonores et visuelles de seuil de contrôle de rotation vous informent des écarts de vitesse (haut/bas).
- Vous pouvez les mettre en sourdine temporairement et programmer un rappel des états d’alarme non résolus. Une alarme pratique permet de surveiller les appareils à distance.
- Les paramètres sont conservés dans la mémoire permanente en cas de panne de courant et l’unité redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie. Le port RS-232 de série permet l’interface avec l’ordinateur pour le contrôle de la durée, de la température et de la vitesse. L’accélération est régulée pour un démarrage progressif et un arrêt sans projections. Les fonctions peuvent être facilement étalonnées grâce au clavier et au panneau de commande étanche.
- Un écran alphanumérique rétro-éclairé, de deux lignes et 40 caractères, affiche les valeurs de consigne et les valeurs en cours (définies), ainsi que les alarmes. Ces icônes/boutons facilitent la programmation des paramètres de consigne. Durée : durée écoulée, affiche le nombre total d’heures et de minutes de fonctionnement pour le cycle. Vitesse : affiche la vitesse réelle du plateau (tr/min). Température (°C) : affiche la température réelle dans la chambre.
Construction
- Pour les tâches régulières de maintenance et d'entretien, l'accès aux composants électroniques et au filtre HEPA est aisé. Il s'effectue à l'avant de l'appareil.
- La poignée de verrouillage rabattable située sur la base à retrait rapide (incluse) interdit le démarrage de l'agitateur si le plateau n'est pas convenablement mis en place. La porte isolante rabattable et le plateau coulissant permettent un accès total aux échantillons.
- Les échantillons sont visibles grâce à une large fenêtre et à l'éclairage interne au xénon.
- La hauteur au plateau supérieur est inférieure à 154,9 cm (61') lorsque trois agitateurs sont empilés.
- Les parois extérieures sont en acier laminé à froid de forte épaisseur. La chambre est en acier inoxydable de type 304, avec angles arrondis, éclairage au xénon avec interrupteur et évacuation intégrée ; elle convient aux flacons Erlenmeyer de 2 L.
- Un joint de porte magnétique garantit l’étanchéité.
- Le mécanisme d’entraînement haute résistance permet d’atteindre une plage de vitesse plus étendue, de 25 à 400 tr/min ±1 tr/min, avec un minimum de vibrations, même lorsque vous empilez trois agitateurs.
- Le mécanisme orbital robuste et équilibré garantit une oxygénation et un mélange des nutriments maximum, et limite l'agrégation des cellules et les éclaboussures.
- Un mécanisme à triple contrepoids permet d’accepter des charges maximum ou déséquilibrées, quelle que soit la position des flacons.
- Le moteur, 1/3 cv DC assure un fonctionnement continu sans entretien.
- Le flux laminaire au travers du filtre HEPA garantit une excellente uniformité de la température et réduit les risques de contamination croisée.
Kit de gerbage fourni avec chaque agitateur
Des plateaux coulissants spéciaux ou universels de 74,9 cm × 45,7 cm (29,5' × 18') sont disponibles séparément.
- Plateaux universels et spéciaux
- Clips pour flacons
- Supports de racks de tubes à essai
- Portoirs
Spécification
2,5 cm (1 in) | |
25 à 400 tr/min, ±1 tr/min | |
Agitateur | |
UL, cUL, CE | |
60,5 cm | |
25 in | |
63,5 cm | |
33,3 in | |
33,4 in | |
Numérique | |
CC sans balai | |
Fonctionnement en continu ou réglable de 1 min à 199 h et 59 min |
32 kg | |
Flacons Erlenmeyer 12 x 2 L | |
71 lb | |
23,8 in | |
23,8 x 33,4 x 11,8 in (60,5 x 84,6 x 30 cm) | |
11,8 in | |
30 cm | |
84,6 cm | |
84,6 cm | |
LED : durée, vitesse et température (valeurs en cours et valeurs de consigne) | |
12 |