Learn More
Thermo Scientific™ Paquet A d’agitateur empilable incubé MaxQ™ 8000
Économisez un espace précieux en laboratoire avec ces agitateurs-incubateurs empilables, conçus pour être empilés sur le sol par deux ou par trois sans compromettre leurs performances.
Marque: Thermo Scientific™ SHKE80007PA-1CE
Description
Économisez un espace précieux en laboratoire avec les agitateurs-incubateurs empilables Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 conçus pour être empilés sur le sol par deux ou par trois sans compromettre leurs performances. Ces agitateurs empilables ont la durabilité requise pour fonctionner à la vitesse supérieure, empilés par trois. Ils contiennent un filtre HEPA qui garantit que l’air à l’intérieur de la chambre reste propre et réduit la contamination croisée. Ils disposent d’une plateforme pour lames qui fournit un accès pratique à 100 % des échantillons. Les kits de superposition sont fournis gratuitement avec chaque agitateur.
Caractéristiques :- Trois fois la capacité d’un agitateur de sol avec quasiment le même encombrement
- Conçu pour les applications de cultures eucaryotes sensibles—avec filtration HEPA anti-contamination, une conception aux coins arrondis, une chambre monobloc et une uniformité de la température rigoureuse— et pour les applications exigeantes de cultures procaryotiques
- Construction robuste, large plage de vitesses et aucune limite de vitesse d’“agitation dure”, même avec un empilement par trois
Système de surveillance/contrôle par microprocesseur :
- Affichage simultané des valeurs en cours et des valeurs de consigne.
- Suivi de la durée totale cumulée sur le moteur et les systèmes d’entraînement.
- Des alarmes sonores et visuelles de température insuffisante et de surchauffe garantissent la protection des produits.
- Une alarme de sécurité signalant une surchauffe, distincte et réglable, avec sonde indépendante, renforce la sécurité des unités chauffantes.
- Des alarmes sonores et visuelles de contrôle de rotation insuffisante et excessive permettent de signaler les écarts de vitesse.
- Vous pouvez les mettre en sourdine temporairement et programmer un rappel des états d’alarme non résolus.
- Une alarme pratique permet de surveiller les appareils à distance.
- Les paramètres sont conservés dans la mémoire permanente en cas de panne de courant et l’unité redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie.
- Le port RS-232 de série permet l’interface avec l’ordinateur pour le contrôle de la durée, de la température et de la vitesse.
- L’accélération est régulée pour un démarrage progressif et un arrêt sans projections.
- Les fonctions peuvent être facilement étalonnées grâce au clavier et au panneau de commande étanche.
Panneau de commande :
- Un écran alphanumérique LCD rétro-éclairé, de deux lignes et 40 caractères, affiche les valeurs de consigne et les valeurs en cours (définies), ainsi que les alarmes.
- Les icônes / boutons facilitent la programmation des paramètres de consigne.
- Délai : durée écoulée, affiche le nombre total d’heures et de minutes de fonctionnement pour le cycle.
- Vitesse : Affiche la vitesse réelle de la plateforme (tr/min) et les points de consigne de vitesse
- Température (°C) : Affiche la température réelle à l’intérieur de la chambre et les points de consigne de température
Structure :
- Pour les tâches régulières de maintenance ou d’entretien, l’accès aux composants électroniques et au filtre HEPA est aisé. Il s’effectue à l’avant de l’appareil.
- La poignée de verrouillage rabattable située sur la base à retrait rapide (incluse) interdit le démarrage de l’agitateur si le plateau n’est pas convenablement mis en place.
- La porte à ouverture vers le bas, isolée, avec plateforme de coulissement assure un accès à 100% des échantillons.
- Les échantillons sont visibles grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne au xénon.
- La hauteur de la plateforme supérieure est inférieure à 61 po (154,9 cm) lorsque trois agitateurs sont empilés.
- Les parois extérieures sont en acier laminé à froid de forte épaisseur.
- La chambre est en acier inoxydable de type 304, avec coins arrondis et évacuation intégrée ; elle convient aux flacons Erlenmeyer de 2 L avec un éclairage au xénon avec interrupteur.
- Un joint de porte magnétique garantit l’étanchéité.
- Le kit de superposition est fourni gratuitement avec chaque agitateur.
Système mécanique
- Le mécanisme d’entraînement excentrique, haute résistance permet d’atteindre une plage de vitesse plus étendue, de 25 à 400 tr/min ±1 tr/min, avec un minimum de vibrations, même lorsque vous empilez trois agitateurs.
- Le mécanisme d’agitateur orbital durable et dynamiquement équilibré optimise l’oxygénation et le mélange des nutriments, limite l’agglutination des cellules et empêche les projections.
- Un mécanisme à triple contrepoids permet d’accepter des charges maximum ou déséquilibrées, quelle que soit la position des flacons.
- Le moteur CC 1/3 hp, au fonctionnement à froid, sans balais assure un fonctionnement continu sans entretien.
- Le flux d’air laminaire forcé via le filtre HEPA offre une excellente uniformité de température et réduit le risque de contamination croisée.
Le pack comprend ce qui suit :
- Kit d’empilage fourni avec chaque agitateur.
- Plateforme universelle 1 x 29,5 x 18 po
- 30 pinces à flacons de 250 ml
- Suspensions bactériennes
- Hybridations
- Études de solubilité
- Test de diagnostic
- Procédures d’extraction
- Procédures de lavage
- Mélange général
- Expression protéique
- Coloration et décoloration
- Purification plasmidique
Recommandés pour :
Spécification
2,5 cm (1 in) | |
120 V, 60 Hz | |
Flacons Erlenmeyer 12 x 2 L | |
UL, cUL, CE | |
60 Hz | |
23,8 in | |
23,8 x 33,4 x 11,8 in (60,5 x 84,6 x 30 cm) | |
25 in | |
63,5 cm | |
33,3 in | |
56,5 in | |
143,5 cm | |
723 lb | |
LED : durée, vitesse et température (valeurs en cours et valeurs de consigne) | |
12 |
25 à 400 ± 1 tr/min | |
Température ambiante -5°C à 60°C | |
Agitateur | |
±0,3°C (dans le flacon) | |
Chambre en acier inoxydable (304) | |
60,5 cm | |
33,3 x 56,5 x 25 in (84,6 x 143,5 x 63,5 cm) | |
11,8 in | |
30 cm | |
84,6 cm | |
33,4 in | |
84,6 cm | |
328 kg | |
Moteur 1/3 CV DC sans balai | |
Fonctionnement en continu ou réglable de 1 min à 199 h et 59 min |