Learn More
3M™ Lunettes de sécurité RAS Maxim™
Click to view available options
Teinte des verres : Transparent
Description
- Lunettes de sécurité avec un revêtement oculaire ultra dur offrant une excellente protection contre les rayures dans les environnements les plus difficiles
- Le revêtement RAS offre une résistance aux rayures 5 fois supérieure à celle des revêtements durs génériques
- Le revêtement RAS répond aux exigences EN 166 pour le marquage K
- Lunettes avec canal de ventilation dans le verre pour minimiser la buée
- Un pont de nez souple et réglable et un protège-sourcils doux au toucher
- Longueurs de branche ajustables et réglages pantoscopiques (angles)
- La conception offre une excellente couverture et un bon champ de vision
Spécification
Spécification
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety glasses |
Couleur de la monture | Black |