Learn More
3M™ Lunettes de sécurité balistique RAS Maxim™
Click to view available options
Teinte des verres : Transparent
Description
- Lunettes de sécurité qui dépassent le régime de test militaire VO pour les impacts à grande vitesse
- Le revêtement RAS offre une résistance aux rayures 5 fois supérieure à celle des revêtements durs génériques
- Le revêtement RAS répond aux exigences EN 166 pour le marquage K
- Lunettes avec canal de ventilation dans le verre pour minimiser la buée
- Un pont de nez souple et réglable et un protège-sourcils doux au toucher
- Longueurs de branche ajustables et réglages pantoscopiques (angles)
- La conception offre une excellente couverture et un bon champ de vision
- La conception ultra plate augmente la compatibilité avec les casques et la protection auditive
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 :2001 |
Revêtement de la lentille | Résistant aux rayures |
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety glasses |
À utiliser avec (application) | Construction, metallurgy |
Couleur de la monture | Noir |
Lens Material | Polycarbonate |