Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Maxim™ DX
Les lunettes de sécurité 3M™ Maxim™ DX offrent une couverture oculaire supérieure et un pont de nez souple et universel avec protecteur frontal rembourré pour un confort et une absorption des chocs supplémentaires.
224.76€ - 328.49€
Spécification
Type de lentille | DX |
---|---|
Certifications/Conformité | EN 166: EN 169 |
Type de produit | Safety glasses |
À utiliser avec (application) | Structure |
Lens Material | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15769787
|
3M™
7000052888 |
Clear | Bleu, gris | N/A | |||||
15779787
|
3M™
7000052889 |
Shade 3 | Noir, gris | N/A | |||||
15789787
|
3M™
7000052890 |
Shade 5 | Noir, gris | N/A | |||||
Description
- Lunettes de sécurité avec verre asphérique pour une vision pure à 180° et une couverture oculaire supérieure
- Le revêtement DX offre une meilleure protection anti-rayures et anti-buée
- Lunettes avec canal de ventilation dans le verre pour minimiser la buée
- La conception offre une excellente couverture et un bon champ de vision
- Plaquettes de nez pliables et réglables et protège-sourcils “doux au toucherˮ
- Longueurs de branche ajustables et réglages pantoscopiques (angles)
Spécification
DX | |
Safety glasses | |
Polycarbonate |
EN 166: EN 169 | |
Structure |