Learn More
Sampling Systems™ MaxiCorer
Possède une longue lame incurvée idéale pour les poudres et les granulés ainsi que pour les matériaux semi-solides tels que le fromage et la graisse épaisse. L’échantillonneur MaxiCorer Sampling Systems™ peut être utilisé comme échantillonneur ou pour distribuer de petites quantités de produit.
92.15€ - 112.00€
Spécification
Type de produit | Carottier |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (métrique) du dessus extérieur | 25 mm |
Longueur (métrique) de la poignée | 100 mm |
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15839391
|
Sampling Systems™
7010A-01 |
Longueur de la lame 200 mm | 300 mm global |
92.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849391
|
Sampling Systems™
7010A-02 |
Longueur de la lame 500 mm | 600 mm global |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inoxydable 316L
- Finition vernie brillante de haute qualité
- Surface lisse
- Faites pivoter la poignée lorsque l’échantillonneur est poussé dans le produit pour couper un échantillon
- Retirez l’échantillonneur pour extraire l’échantillon
Spécification
Carottier | |
Autoclavable | |
100 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
25 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ MaxiCorer