Learn More
IKA™ MATRIX ThermoCover
Le ThermoCover chauffant empêche la condensation sur le couvercle et la paroi du flacon. Il permet aussi des conditions de réaction constantes.
Marque:  IKA™ 0030001244
Code produit. 16238701
  • 551.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisations possibles : MATRIX Orbital Delta F1.5 MATRIX Orbital Delta FP MATRIX Orbital Delta F0.5 MATRIX Orbital Delta F2.0 MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
Spécification
Spécification
ThermoCover chauffant
190 x 180 x 120 mm
Prévenir la formation de condensation sur les couvercles/parois des récipients
MATRIX Orbital Delta F1.5, MATRIX Orbital Delta FP, MATRIX Orbital Delta F0.5, MATRIX Orbital Delta F2.0, MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus