Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette Matrix™
Choisissez parmi une large sélection de pointes de pipettes.
Marque: Thermo Scientific™ 7621
Description
Choisissez parmi une large sélection de pointes de pipettes. Les cônes de pipettes Thermo Scientific™ Matrix sont fournis dans de nouveaux racks innovants Thermo Scientific™ Flo-Thru™. Les pipettes et les cônes pour pipettes Matrix ont été conçus simultanément pour garantir le parfait équilibre entre étanchéité et facilité de mise en place et d’éjection des cônes. Fabriquées selon des spécifications de contrôle qualité strictes, ces pointes standard rivalisent avec les pointes spéciales à faible rétention actuellement sur le marché pour le pipetage de liquides tels que le H2O, le glycérol à , 50 %, les tampons hybrides et le SDS à 0,1 %.
Avantages :
- Bagues de serrage sur les cônes qui garantissent une étanchéité fiable, évitant d’avoir à marteler les cônes sur la pipette
- En raison de la compression par les bagues d’étanchéité, ces cônes offrent également une étanchéité parfaite sur la plupart des pipettes du marché
- Fabrication dans des moules ultra lisses et procédures de maintenance rigoureuses garantissant une faible rétention de liquide sans traitement spécial ni additifs
- Anneaux de stabilisation dans les racks qui maintiennent les cônes en place une fois sur la pipette
- Fonctions de ventilation dans le rack garantissant le bon flux d’air chaud pendant la stérilisation en autoclave et réduisant la condensation sur les cônes
- Encoche pour les doigts sur les racks facilitant le retrait ou l’insertion des plateaux de recharge
Racks et conditionnement innovants :
- Rack rigide garantissant l’assise régulière et stable des cônes ; rack indéformable lors de la mise en place des cônes
- Rack Thermo Scientific™ Flo-Thru™ de conception unique offrant à chaque cône un support individuel pour prévenir leur vacillement lors de leur mise en place sur la pipette
- Couvercle à charnière empêchant le contact du couvercle stérile avec la paillasse du laboratoire
- Ventilation le long du bord, ou autour de chaque cône, pour augmenter le flux d’air chaud pendant la stérilisation en autoclave et pour réduire la condensation susceptible de se former sur les cônes
- Couvercle à double position pouvant être ouvert pour prévenir la déformation due au vide pendant la stérilisation en autoclave
- Racks stériles vendus en sachets individuels à ouverture rapide ; chaque rack reste stérile jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi
- Chaque rack est étiqueté avec les détails du produit, notamment les informations de réapprovisionnement, la description, la plage de volume, et le numéro de lot
- Racks construits en matériaux propres recyclés et conçus dans des dimensions aussi petites que possible afin de réduire le volume de déchets lors de la mise au rebut
- Symboles appropriés indiqués sur les racks afin de faciliter les initiatives de recyclage
Spécification
20 μl | |
Non stérile | |
Portoir | |
Pipettes Thermo Scientific™ Matrix |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
Faible rétention | |
Matrix |