Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Matrix™ dans système de conditionnement de recharge Ecotips
Traitez les échantillons rapidement grâce au rechargement rapide des racks dans une conception à faible encombrement et respectueuse de l’environnement grâce à son système de remplissage de pointes unique.
100.03€ - 156.60€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Format | Recharge |
À utiliser avec (équipement) | Pipettes Thermo Scientific Matrix |
Gamme de produits | Ecotips, Matrix |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10314833
|
Thermo Scientific™
7156 |
ECOTIPS | 250 μl | N/A | |||||
10591135
|
Thermo Scientific™
8046 |
ECOTIPS | 1250 μl | N/A | |||||
10735014
|
Thermo Scientific™
8246 |
TallTip ECOTIPS | 1250 μl | N/A | |||||
Description
Traitez rapidement les échantillons avec un rechargement rapide des racks dans une conception compacte et respectueuse de l’environnement grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ Matrix™ dans le système de conditionnement de recharge Ecotips, qui réduit les déchets en plastique en éliminant la nécessité d’une nouvelle boîte de pointes pour chaque rack de pointes. Ce système est recyclable à 100 % et chaque composant est marqué par les symboles de recyclage appropriés. Les plateaux de pointes sont imbriqués dans un emballage facilement accessible qui prend très peu d’espace et élimine la nécessité d’éliminer une boîte de pointes chaque fois qu’un rack est vidé.
- Alternative compacte aux pointes en rack standard
- Recharge rapide et efficace ; Remplissage des boîtes de pointes vides rapide et facile
- 100 % en PP vierge ; Plateaux d’insertion et boîtes fabriqués à partir de nos propres matériaux recyclés
- Permet un gain d’espace sur les paillasse, les étagères et dans les armoires ; les recharges trouvent facilement leur place dans un tiroir, sur une étagère ou sur la paillasse.
- Permet le transfert rapide et efficace des pointes du conditionnement vers la boîte de pointes vide
- Languettes sur les plateaux de pointes pour le retrait facile des inserts vides de chaque boîte de pointes
- Élimine le besoin de tours mécaniques, de piles de pointes maladroites ou d’autres mécanismes de transfert
Spécification
Sans filtre | |
Recharge | |
Ecotips, Matrix |
Non stérile | |
Pipettes Thermo Scientific Matrix |