Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Matrix™, format de 384
Choisissez parmi une large sélection de pointes de pipettes.
Marque:  Thermo Scientific™ 7422
Code produit. 10714444
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Choisissez parmi une large sélection de pointes de pipettes. Les cônes de pipettes Thermo Scientific™ Matrix sont fournis dans de nouveaux racks innovants Thermo Scientific™ Flo-Thru™. Les pipettes et les cônes pour pipettes Matrix ont été conçus simultanément pour garantir le parfait équilibre entre étanchéité et facilité de mise en place et d’éjection des cônes. Fabriquées selon des spécifications de contrôle qualité strictes, ces pointes standard rivalisent avec les pointes spéciales à faible rétention actuellement sur le marché pour le pipetage de liquides tels que le H2O, le glycérol à , 50 %, les tampons hybrides et le SDS à 0,1 %.
Avantages :
  • Les bagues d’étanchéité sur les pointes garantissent une étanchéité fiable, évitant d’avoir à marteler les pointes sur le pipeteur.
  • En raison de la compression appliquée par les bagues d’étanchéité, ces pointes offrent également une étanchéité parfaite sur la plupart des pipeteurs du marché.
  • Grâce à leur fabrication dans des moules extrêmement polis et aux procédures rigoureuses de maintenance, ces pointes garantissent une faible rétention de liquide sans traitement spécial ni additif.
  • Les anneaux de stabilisation dans les racks maintiennent les pointes en place sur le pipeteur.
  • Les fonctions de ventilation dans le rack garantissent un bon flux d’air chaud pendant l’autoclavage et réduisent la condensation sur les pointes.
  • L’encoche pour les doigts sur les racks facilite le retrait ou l’insertion des plateaux de recharge.
Racks et conditionnement innovants :
  • Le rack rigide garantit l’assise régulière et stable des pointes ; le rack ne se déforme pas lors de la mise en place des pointes.
  • Le rack Thermo Scientific™ Flo-Thru™ de conception unique offre à chaque pointe un support individuel pour prévenir leur vacillement lors de leur mise en place sur le pipeteur.
  • La charnière empêche le couvercle stérile de toucher la paillasse du laboratoire.
  • Les évents le long du bord ou autour de chaque pointe permettent d’améliorer le flux d’air chaud pendant l’autoclavage et de réduire la condensation susceptible de se former sur les pointes.
  • Le couvercle à double position peut être ouvert pour prévenir la déformation due au vide pendant l’autoclavage.
  • Les racks stériles sont vendus en sachets individuels à ouverture déchirable rapide ; chaque rack reste stérile jusqu’à l’utilisation.
  • Chaque rack est étiqueté avec les détails du produit, notamment les informations de réapprovisionnement, la description, la plage de volume, et le numéro de lot.
  • Les racks sont fabriqués en matériaux propres recyclés et leur format est aussi compact que possible afin de réduire le volume de déchets lors de la mise au rebut.
  • Des symboles appropriés sont indiqués sur les racks afin de faciliter les initiatives de recyclage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12.5 μl
Stérile
Pipettes Thermo Scientific Matrix
Sans filtre
Rack
Matrix
Suggestions de produits
Documents
Product Certifications
Offres spéciales
Offres spéciales