Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre Matrix™ TallTip
Protégez vos échantillons et pipettes de la contamination avec des pointes de pipettes allongées à pointe étroite avec filtre qui maximisent la portée et réduisent les risques.
205.20€ - 259.20€
Spécification
Filtré | Oui |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Format | Portoir |
Type de pointe | Adaptation universelle |
Gamme de produits | Matrix TallTip |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15415072
|
Thermo Scientific™
7055 |
250 μl | |||||||
10765204
|
Thermo Scientific™
7085 |
300 μl | |||||||
10446153
|
Thermo Scientific™
7285 |
200 μl | |||||||
10707074
|
Thermo Scientific™
7635 |
12.5 μl | |||||||
10745014
|
Thermo Scientific™
8245 |
1250 μl | |||||||
Description
Protégez vos échantillons et pipettes de la contamination grâce aux pointes de pipettes longues à filtre TallTip Thermo Scientific™ Matrix™, qui permettent d’accéder au fond des tubes à essai, des flacons de réactifs, des flacons et autres récipients sans que le corps de la pipette ne touche les parois du tube. L’extrémité étroite et non biseautée des pointes fournit une meilleure précision en prévenant le contact avec les parois des récipients. Les filtre hydrophobes bloquent efficacement les aérosols pour assurer qu'aucune particule ne contamine les échantillons.
Caractéristiques :- Prévention de la contamination croisée provenant des parois des récipients
- Permet l’utilisation de pointes de grandes capacités dans des petits espaces résultant en un moins grand déplacement de liquide
- Accès au fond des récipients particulièrement profonds ou étroits que les pointes standard ne peuvent pas atteindre
- Longueur maximale de 102 mm offrant un accès sûr aux tubes à essais de 100 mm
- Rack Flo-Thru qui réduit le vacillement des pointes et améliore le flux d’air pendant l’autoclavage
- Modèle universel, convenant à la plupart des marques principales de pipeteurs
Filtre hydrophobe :
- Tests rigoureux garantissant que les pointes à filtre bloquent efficacement les aérosols.
- Matériau du filtre hydrophobe, pour assurer l’absence de particules susceptibles de contaminer les échantillons.
- Ouverture de l’emballage facile, pour garantir la stérilité et l’accessibilité aisée du produit.
- Couvercles de racks à charnière pouvant être ouverts sans faire reposer le couvercle sur la paillasse, ce qui aide à préserver la stérilité.
Caractéristiques des pointes de pipette Matrix :
- Des bagues d’étanchéité sur les pointes garantissent une étanchéité fiable, évitant d’avoir à marteler les pointes sur un pipeteur.
- Grâce à leur fabrication dans des moules extrêmement polis et aux procédures rigoureuses de maintenance, ces pointes garantissent une faible rétention de liquide sans traitement spécial ni additif.
- Les anneaux de stabilisation dans les racks maintiennent les pointes en place sur le pipeteur.
- Rack rigide garantissant l’assise ferme et stable des pointes.
- Les fonctions de ventilation dans le rack garantissent un bon flux d’air chaud pendant l’autoclavage et réduisent la condensation sur les pointes.
- Le couvercle à charnière empêche le couvercle stérile de toucher la paillasse du laboratoire.
- L’encoche pour les doigts sur les racks facilite le retrait ou l’insertion des plateaux de recharge.
- Sachets à ouverture facile qui simplifient l’ouverture de chaque rack stérile conditionné individuellement.
- Racks bien étiquetés simplifiant l’archivage, l’identification des pointes et le réapprovisionnement.
- Sensible à l’environnement, la taille réduite des racks réduit le volume des déchets.
- Racks utilisant un matériau recyclé et portant les symboles appropriés pour faciliter les initiatives de recyclage.
Spécification
Oui | |
Portoir | |
Matrix TallTip |
Stérile | |
Adaptation universelle |