Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre Matrix™
Éliminez la contamination des contours de la pipette grâce aux pointes de pipette à filtre Thermo Scientific™ Matrix™.
Brand: Thermo Scientific™ 7615
This item is not returnable.
View return policy
Description
Éliminez la contamination des contours de la pipette grâce aux pointes de pipette à filtre Thermo Scientific™ Matrix™. Rigoureusement testés afin d’assurer des performances optimales, ces cônes à filtre éliminent le risque de contamination croisée provenant des aérosols créés pendant le pipetage de matériaux génomiques, d’échantillons de bactéries ou d’autres échantillons précieux.
Avantages :- Tests rigoureux garantissant que les cônes à filtre bloquent efficacement les aérosols
- Matériau du filtre en polyéthylène hydrophobe assurant qu’aucune particule ne contamine les échantillons
- Un contact involontaire avec le filtre ne contaminera pas l’échantillon et n’entraînera pas la perte d’échantillon
- Conditionnement à ouverture facile préservant la stérilité du produit tout en permettant un accès aisé
- Couvercle à charnières permettant d’ouvrir le rack sans déposer le couvercle sur la paillasse et contribuant à préserver la stérilité
- Racks scellés dans d’épais sachets en polyéthylène pour préserver la stérilité, et faciles à ouvrir grâce à leur conditionnement à ouverture facile.
Tests rigoureux du filtre :
- Chaque filtre doit répondre à certaines exigences de porosité et doit former une barrière totale sur toute la surface du cône
- Afin de garantir l’absence de défauts, deux tests spécifiques sont réalisés : test par intrusion de mercure et test de mesure particulaire
- Test par intrusion de mercure (CQ 13.1 - CQ 13.8) garantissant que le filtre lui-même répond aux exigences spécifiques de blocage des aérosols
- Test de mesure particulaire (Protocole de test QAS-0100) garantissant que le filtre est efficace pour bloquer les aérosols après l’installation dans le cône ; assure également une forme correcte et un bon ajustement du filtre.
- Chaque lot de cônes est testé en créant un vide d’aérosols contre le filtre et en s’assurant que les particules ne traversent pas
Recommandé dans les domaines suivants :
- Bactériologie
- Dépôts sur gel
- Paramètres de la PCR
- Prévention de la contamination croisée au cours du pipetage de routine
Specifications
10 μl | |
Stérile | |
Gilson Pipetman P20, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
À filtre | |
Portoir | |
Matrix |