Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre Matrix™
Éliminez la contamination des contours de la pipette grâce aux pointes de pipette à filtre Thermo Scientific™ Matrix™.
Marque:  Thermo Scientific™ 7155
Code produit. 10426333
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Éliminez la contamination des contours de la pipette grâce aux pointes de pipette à filtre Thermo Scientific™ Matrix™. Rigoureusement testés afin d’assurer des performances optimales, ces cônes à filtre éliminent le risque de contamination croisée provenant des aérosols créés pendant le pipetage de matériaux génomiques, d’échantillons de bactéries ou d’autres échantillons précieux.
Avantages :
  • Tests rigoureux garantissant que les cônes à filtre bloquent efficacement les aérosols
  • Matériau du filtre en polyéthylène hydrophobe assurant qu’aucune particule ne contamine les échantillons
  • Un contact involontaire avec le filtre ne contaminera pas l’échantillon et n’entraînera pas la perte d’échantillon
  • Conditionnement à ouverture facile préservant la stérilité du produit tout en permettant un accès aisé
  • Couvercle à charnières permettant d’ouvrir le rack sans déposer le couvercle sur la paillasse et contribuant à préserver la stérilité
  • Racks scellés dans d’épais sachets en polyéthylène pour préserver la stérilité, et faciles à ouvrir grâce à leur conditionnement à ouverture facile.
Tests rigoureux du filtre :
  • Chaque filtre doit répondre à certaines exigences de porosité et doit former une barrière totale sur toute la surface du cône
  • Afin de garantir l’absence de défauts, deux tests spécifiques sont réalisés : test par intrusion de mercure et test de mesure particulaire
  • Test par intrusion de mercure (CQ 13.1 - CQ 13.8) garantissant que le filtre lui-même répond aux exigences spécifiques de blocage des aérosols
  • Test de mesure particulaire (Protocole de test QAS-0100) garantissant que le filtre est efficace pour bloquer les aérosols après l’installation dans le cône ; assure également une forme correcte et un bon ajustement du filtre.
  • Chaque lot de cônes est testé en créant un vide d’aérosols contre le filtre et en s’assurant que les particules ne traversent pas
Recommandé dans les domaines suivants :
  • Bactériologie
  • Dépôts sur gel
  • Paramètres de la PCR
  • Prévention de la contamination croisée au cours du pipetage de routine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
30 μl
Stérile
Canal unique Thermo Scientific™ Matrix Impact 30 μl
À filtre
Portoir
Matrix
Suggestions de produits