missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Attachement 12 mm MATRIX

L’attachement MATRIX 12 mm convient aux flacons de réaction de 24 x 12 mm (diamètre jusqu’à 12 mm, hauteur 35 - 76 mm). La conception idéale de l’attachement garantit un transfert de température optimal ainsi que des résultats valides.

Marque:  IKA™ 0030000844

Code produit. 16228691

  • 590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les agitateurs thermiques MATRIX Orbital Delta plus et MATRIX Delta plus reconnaissent automatiquement l’attachement qui est connecté à l’appareil via une interface dans le mécanisme de verrouillage. L’accessoire peut être changé rapidement et facilement à l’aide d’un levier ergonomique. Dans le cadre du concept de sécurité intégrée d’IKA, le revêtement en plastique isolant de l’attachement garantit la sécurité de l’utilisateur, car les températures élevées ne sont pas transférées sur le cadre. Vitesse max. : 2 000 tr/min Température max. : 110 °C Convient pour : MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
Spécification

Spécification

12 mm
190 x 180 x 120 mm
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Fixation pour récipients de réaction
Échantillons, même de plus petits volumes, comme les échantillons de sang, les agents pharmaceutiques ou les échantillons d’ADN/ARN
24
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions