Learn More
Corning™ Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit Matrigel™, sans rouge de phénol, sans LDEV
Préparation membrane basale solubilisée provenant de la tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris. Matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit (GFR) Corning™ Matrigel™, sans rouge de phénol et sans LDEV, est une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, y compris la laminine, le collagène IV, les protéoglycanes à héparane sulfate, le nidogène / l’entactine et un certain nombre de facteurs de croissance.
2344.30€ - 5180.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à -20°C. Éviter les cycles de congélation / décongélation répétés. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. Conserver à l’état congelé. |
---|---|
Sans additif | No Phenol Red, No LDEV |
À utiliser avec (application) | Croissance et différenciation cellulaires, études métaboliques / toxicologiques, tests de contamination, dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo, études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées |
Source | Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris |
Description
- Colonies de souris systématiquement sélectionnées pour la recherche de pathogènes par analyse de la production d’anticorps murins
- Des tests PCR poussés sont réalisés pour rechercher un certain nombre de pathogènes, y compris le virus augmentant le lactate déshydrogénase, afin de garantir un contrôle strict des matières premières utilisées pendant le processus de fabrication
- Test négatif aux bactéries, champignons et mycoplasmes
- Concentrations protéiques déterminées par la méthode de Lowry
- Unités d’endotoxines mesurées par l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule
- Stabilité du gel testée sur une période de 14 jours à 37°C
- Activité biologique déterminée pour chaque lot par analyse des excroissances de neurites (des ganglions rachidiens de poussins sont placés sur une couche de 1,0 mm de matrice Corning Matrigel et doivent générer une excroissance positive de neurites après 48 heures sans ajout de facteur de croissance nerveuse)
Spécification
Stocker à -20°C. Éviter les cycles de congélation / décongélation répétés. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. Conserver à l’état congelé. | |
No Phenol Red, No LDEV | |
Croissance et différenciation cellulaires, études métaboliques / toxicologiques, tests de contamination, dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo, études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immunodéprimées | |
Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris |