Learn More
MAT2A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 55309-1-AP-20UL
Code produit. 16876795
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This antibody is specific to MATA2.
The protein encoded by this gene catalyzes the production of S-adenosylmethionine (AdoMet) from methionine and ATP. AdoMet is the key methyl donor in cellular processes.
Spécification
Spécification
MAT2A
Polyclonal
Unconjugated
MAT2A
AdoMet synthase 2, AMS2, MAT 2, MAT II, MAT2A, MATA2, MATII, SAMS2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
232087, 4144
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P31153, Q3THS6
MAT2A
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human