Learn More
Masterflex™ Tubulure transparente à microalésage Tygon™
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords. La tubulure Microbore Masterflex™ Tygon™ est idéale pour les applications agro-alimentaires, biopharmaceutiques et les applications générales de laboratoire.
Marque:  Masterflex™ 06460-34
Code produit. 15145793
  • 188.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords.La tubulure Microbore transparente Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon est idéale pour les applications agro-alimentaires, biopharmaceutiques et les applications générales de laboratoire.
  • Formule : Tygon™ E-3603
  • À utiliser avec les instruments analytiques
  • Sans DEHP, sans phtalate, transparent
  • Longue durée de vie, résistante aux produits chimiques, non oxydante
  • Certifications : Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51
  • Plage de températures : -46 à +74°C (-51 à +165°F)
  • Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène
Spécialement conçue pour être utilisée avec les tubulures à arrêt à code couleur Masterflex™ Tygon™ E-Lab Microbore / Autoanalysis Lab, sans DEHP.
La longueur totale de la tubulure d’extension E-Lab (E-3603) série 06460 est de 100 pi (30 m). La tubulure d’extension Ismatec précédente avait une longueur de 10 m.
Spécification
Spécification
Tubulure à micro-alésage
0.51 mm
3.35 mm
usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse
1 unité
Transparent
Autoclavable
Tygon
30 m
-46°C
34
74°C