Learn More
Masterflex™ Tubulure transparente à microalésage Tygon™
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords. La tubulure Microbore Masterflex™ Tygon™ est idéale pour les applications agro-alimentaires, biopharmaceutiques et les applications générales de laboratoire.
Marque: Masterflex™ 06460-42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords.La tubulure Microbore transparente Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon est idéale pour les applications agro-alimentaires, biopharmaceutiques et les applications générales de laboratoire.
- Formule : Tygon™ E-3603
- À utiliser avec les instruments analytiques
- Sans DEHP, sans phtalate, transparent
- Longue durée de vie, résistante aux produits chimiques, non oxydante
- Certifications : Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51
- Plage de températures : -46 à +74°C (-51 à +165°F)
- Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène
La longueur totale de la tubulure d’extension E-Lab (E-3603) série 06460 est de 100 pi (30 m). La tubulure d’extension Ismatec précédente avait une longueur de 10 m.
Spécification
Tubulure Microbore | |
1,42 mm | |
3,99 mm | |
usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse | |
1 unité | |
Transparent |
Autoclavable | |
Tygon | |
3000 cm | |
-46°C | |
42 | |
74°C |