Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Tygon™ Chemical I/P™
Utilisez cette tubulure pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Tygon™ Chemical I/P™ est un tube pour pompe péristaltique flexible et transparent, doté d’une faible extractibilité, d’une faible perméabilité aux gaz et d’une excellente compatibilité chimique.
372.00€ - 545.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Matériau | Tygon |
Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
À utiliser avec (application) | Pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -77deg;C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11898542
|
Masterflex™
MFLX06475-26 |
26 |
372.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11808552
|
Masterflex™
MFLX06475-73 |
73 |
535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11818552
|
Masterflex™
06475-82 |
82 |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique. Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures. Transparente pour faciliter le contrôle du débit et exempt de plastifiant afin de protéger la pureté des fluides. Compatible avec de nombreux fluides exigeants, notamment les acides concentrés, les bases fortes et les solvants organiques.- Conforme aux normes FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Meilleure résistance chimique des formulations à base de Tygon
- Exempt de plastifiant et faible perméabilité au gaz
- Compatible avec les produits chimiques agressifs, y compris le MEK.
- Excellente résistance chimique. Résiste à l'acétone, au DMSO, aux cétones et bien plus encore
- Alternative économique aux fluoropolymères ou fluoroélastomères
- Conforme FDA
Spécification
Tube de pompe | |
1500 cm | |
-77deg;C | |
Acides, solvants organiques | |
Translucide |
Tygon | |
Pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques | |
1/boîte | |
Faible | |
57°C |