Learn More
Masterflex™ Entraînement sans balais I/P™ avec tête de pompe haute performance pour tubulure de précision haute performance
Les entraînements puissants et nécessitant peu d’entretien sont polyvalents et économiques
Marque: Masterflex™ 77963-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’interface numérique avec affichage LED indique la vitesse en pourcentage avec une résolution de 1 %
- Commande de vitesse par potentiomètre trois tours pour des réglages rapides et faciles
- Contrôlez facilement les fonctions de démarrage/arrêt et de marche arrière via un clavier étanche
- Boîtier en acier peint anti-éclat et boîtier en aluminium IP55
Spécification
CE, cULus, ISO 9001:2008 | |
LED | |
17 l/min | |
Revêtement époxy | |
06429-88, tubulure de 3 pi (1 m), entraînement 77410-10, tête de pompe haute performance I/P 77600-62, Tygon LFLI/P88 | |
Précision I/P sans balais | |
Tête de pompe haute performance I/P 77600-62 | |
355,6 mm | |
3,5/1,8 A, 115/230 VCA, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Vitesse variable | |
IP55 | |
650 tr/min | |
1/3 hp | |
Aluminium, acier | |
1/3 hp sans balais | |
416,05 mm | |
228,6 mm | |
90/260 VCA |