Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe à cartouche à rotor en acier inoxydable
Utilisez cette tête de pompe multicanaux pour les débits multicanaux synchrones, jusqu’à 8 canaux. Les têtes de pompe à cartouche à rotor en acier inoxydable MasterFlex™ sont conçues pour les changements rapides de tubulures rapides sans retirer la tête de pompe.
700.00€ - 2130.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour des changements rapides de la tubulure |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Type | Tête de pompe à cartouche |
Matériau du rotor | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11835272
|
Masterflex™
07519-25 |
0,0005 à 41 ml/min. |
1755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11825272
|
Masterflex™
07519-20 |
0,0028 à 85 ml/min. |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11875252
|
Masterflex™
07519-15 |
0,033 à 170 ml/min. |
1735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11855252
|
Masterflex™
07519-06 |
0,074 à 1400 ml/min. |
2130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11868013
|
Masterflex™
07519-05 |
0,074 à 1700 ml/min. |
915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
- Mélangez des grandes et des petites cartouches—une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
- Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
- Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de
- 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
- Incluent le matériel de montage et une clé hexagonale
Spécification
Pour des changements rapides de la tubulure | |
1/boîte | |
Tête de pompe à cartouche | |
Acier inoxydable |