Learn More
Masterflex™ Matériel de montage en acier inoxydable
Empilez facilement plusieurs têtes de pompe sur votre entraînement L/S™ de Masterflex™
56.25€ - 78.95€
Spécification
À utiliser avec | Têtes de pompe Masterflex L/S Easy-Load |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11857903
|
Masterflex™
07013-04 |
1 Tête de montage | 4/boîte |
56.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11775079
|
Masterflex™
07013-05 |
Matériel de montage SS ; Pour 2 têtes de pompe Easy-Load L/S | 4/boîte |
60.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785079
|
Masterflex™
07013-08 |
3 Têtes de montage | 1/boîte |
71.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11755089
|
Masterflex™
07013-09 |
Matériel de montage SS ; Pour 4 têtes de pompe Easy-Load L/S | 1/boîte |
78.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Empilez facilement plusieurs têtes de pompe sur votre entraînement Masterflex™ L/S™
- Fabriqués en acier inox durable
- Consultez les spécifications de l’entraînement pour obtenir le nombre de têtes recommandé
- Convient pour une utilisation avec une tête de pompe Easy-Load™
Spécification
Têtes de pompe Masterflex L/S Easy-Load | |
Acier inoxydable |