Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ en silicone durci au platine, en bobine
Réduisez les pertes grâce à la tubulure en bobine. La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ en silicone durci au platine présente une surface lisse et des niveaux de liaison protéique faibles. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
895.00€ - 2585.00€
Spécification
Matériau | Silicone durci au platine |
---|---|
Type de produit | Tube de pompe |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11725158
|
Masterflex™
96403-14 |
14 |
1625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11715158
|
Masterflex™
96403-13 |
13 |
1435.00€
1 pièce |
N/A | ||||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
||||||||||
11775178
|
Masterflex™
96403-15 |
15 |
1935.00€
1 pièce |
N/A | ||||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
||||||||||
11795178
|
Masterflex™
96403-35 |
35 |
2355.00€
1 pièce |
N/A | ||||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
||||||||||
11735158
|
Masterflex™
96403-16 |
16 |
2585.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13236980
|
Masterflex™
96403-18 |
18 |
2195.00€
400ft |
N/A | ||||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
||||||||||
11785178
|
Masterflex™
96403-24 |
24 |
1700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11745158
|
Masterflex™
96403-25 |
25 |
2450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11775188
|
Masterflex™
96403-36 |
37 |
895.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles.- Veillez à toujours avoir assez de tubulure à portée de main
- Clarté légèrement supérieure
- Privilégiée par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
- Moins de substances lixiviables potentielles
- USP classe VI
- Conforme FDA
Spécification
Silicone durci au platine | |
Tube de pompe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ en silicone durci au platine, en bobine