Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ 3
Installez et empilez ces têtes de pompe sans outils ni matériel. Les vitesses de rétention des tubulures se changent et se règlent automatiquement. Les têtes de pompe Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ 3 disposent d’un mécanisme de rétention automatique qui rend le chargement et le déchargement des tubulures plus faciles que jamais.
Marque:  Masterflex™ 77800-60
Code produit. 11800292
  • 1565.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de débit : 0,06 à 2300 ml/min en fonction du régime d’entraînement et de la taille des tubulures
  • Chaque tête de pompe pour tubulure de précision pour pompes accepte les six tailles de tubulure de précision : L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
  • La fonction de montage par verrou-torsion vous permet de monter et d’empiler des têtes en quelques secondes.
  • La plaque de montage incluse adapte Easy-Load 3 aux entraînements L/S.
  • La languette de blocage fixe la tête de pompe pendant le fonctionnement dans un sens ou dans l’autre
  • Boîtier en polypropylène (PP) avec rotor CRS ou SS
  • L’entrée/sortie de tubulure du même côté permet une intégration aisée dans les applications à espace limité
  • Montez et actionnez la tête de pompe dans l’une des quatre positions (en fonction de l’entraînement)
  • Empilez jusqu’à quatre têtes pour augmenter la capacité de débit et pour les applications à canaux multiples
Spécification
Spécification
Pour tubulure de précision
35 à 36 mm
0,06 à 2300 ml/min.