Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique à 4 canaux L/S™ avec tête de pompe multicanaux pour tubulure de précision L/S™
Son moteur haute précision sans entretien et son interface graphique facilitent la configuration et le fonctionnement.
Marque: Masterflex™ 77921-85
5006.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et les modes de fonctionnement de la pompe—exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
- Distribution par volume en ml (0,001 à 9,999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalle de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle) La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution
- Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
- Les modèles avec capteur de tête ouverte arrêtent le moteur d’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte
Spécification
CE, cETLus, ISO 1900:2008 | |
Vitesse variable | |
IP33 | |
600 tr/min | |
1/10 hp | |
Silicone platine (tubulure) | |
Moteur sans balais donc sans entretien | |
349 mm | |
215,9 mm | |
90/260 VCA | |
50/60 Hz |
4 | |
LCD | |
0,047 à 280 ml/min | |
Oui | |
Entraînement 07522-20, kit de tubulures en silicone BioPharm Plus L/S 16 96116-16 x 8, tête de pompe 07535-04 L/S 4 canaux | |
L/S 4 canaux | |
Tête de pompe 07535-04 à quatre canaux L/S™ | |
210,82 mm | |
2,2/1,1 A, 115/230 VCA, 50/60 Hz | |
2,2/1,1 A |