Learn More
Cole-Parmer™ Masterflex&trade L/S™ Platinum-Cured Silicone Pump Tubing, spooled
Réduisez les pertes grâce à la tubulure en bobine. La tubulure pour pompes Cole-Parmer™ Masterflex&trade L/S™ en silicone durci au platine présente une surface lisse et des niveaux de liaison protéique faibles. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
Marque:  Cole-Parmer™ 96403-73
Code produit. 11795188
  • 1415.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles.
  • Veillez à toujours avoir assez de tubulure à portée de main.
  • Clarté légèrement supérieure
  • Privilégiée par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • Conforme USP classe VI
  • Conforme FDA