Learn More
Masterflex™ Entraînement de pompe compact à vitesse variable L/S™
Utilisez ces entraînements lorsque vous avez besoin de pomper du liquide à un débit plus élevé, dans un espace de laboratoire limité. L’entraînement de pompe à vitesse variable compacte L/S™ de MasterFlex™ offre des performances polyvalentes dans un espace limité.
1035.00€ - 1125.00€
Spécification
Débit | 2.1 à 560 ml/min |
---|---|
Hauteur totale (métrique) | 114 mm |
Longueur totale (métrique) | 136 mm |
Largeur totale (métrique) | 132 mm |
Réversible | Oui |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765429
|
Masterflex™
77200-12 |
12 Vcc |
1035.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11791349
|
Masterflex™
77200-20 |
115/230 VAC, 120 mA |
1125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les entraînements acceptent deux types de tête de pompe différents : Standard et EASY-LOAD™. La commande de vitesse à un seul tour et l’interrupteur marche/arrêt distincts avec indicateur d’alimentation vert maintiennent le réglage de la vitesse tout en mettant la pompe sous et hors tension. Un entraînement compact et empilable est parfait pour les petites zones de travail.- Le boîtier en acier peint est de type IP22. Le boîtier protège l’entraînement contre la chute verticale de l’eau
- Le bouton Max permet d’actionner la pompe aux tr/min maximum— utilisée pour amorcer ou pour rincer rapidement la tubulure
- Le moteur CC à aimant permanent réversible vous permet de pomper dans l’une ou l’autre direction
- Options de commande à distance à l’arrière de la pompe
- Démarrage/arrêt de la pmpe par fermeture de contact
Spécification
2.1 à 560 ml/min | |
136 mm | |
Oui | |
Entraînement de pompe |
114 mm | |
132 mm | |
±5 % | |
35–200 tr/min |