Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Chem-Durance™ Bio L/S™
Cette tubulure convient à une vaste gamme d’applications biotechnologiques, de laboratoire et de traitement pharmaceutique. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ offre une excellente résistance aux produits chimiques et une excellente durabilité sous pression.
Marque: Masterflex™ 06442-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique. Convient à une large gamme d’applications chimiques, limitant ainsi le nombre de formulations de tubulure dont vous avez besoin à portée de main. La faible spallation maintient la pureté du liquide. L’enveloppe externe flexible sert de couche isolante pour absorber et dissiper la chaleur des rouleaux et prolonger la durée de vie de la tubulure.- Le revêtement à la paroi interne lisse sans plastifiant est hydrophobe et résiste à l’absorption/adsorption des liquides aqueux
- Conforme aux normes USP classe VI, FDA, REACH, RoHS
- Compatibilité chimique et biocompatibilité excellentes
- Longue durée de vie et excellente durabilité de la pompe sous pression
- Excellente résistance chimique et longue durée de pompage
- Conformes aux normes USP classe VI
Spécification
Tube de pompe | |
6,4 mm | |
1520 cm | |
-60°C | |
2,8 à 1700 ml/min. | |
Opaque | |
510 mm |
Autoclavable | |
Chem-Durance Bio | |
applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et biotechnologiques | |
17 | |
6,7 m | |
20°psi | |
74°C |