Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision bobinée en silicone catalysé au platine L/S™ pour pompes
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques. La tubulure en bobine Masterflex™ L/S™ en silicone durci au platine offre une surface lisse et des niveaux de liaison protéique faibles.
Marque: Masterflex™ 96403-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clarté légèrement supérieure
- Privilégiée par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
- Moins de substances lixiviables potentielles
- USP classe VI
Spécification
0,25 in | |
Silicone | |
15240 cm | |
Applications pharmaceutiques et biotechnologiques | |
-50deg;C | |
1700°ml/min. | |
20 psi | |
446°F |
6,4 mm | |
500 pieds | |
Pompes Masterflex™ L/S | |
–58deg;F | |
17 | |
1/4 po | |
510 mm Hg | |
230°C |