Learn More
Masterflex™ Systèmes de pompe de processus numérique L/S™ avec tête de pompe Cytoflow™
Idéal pour le transfert et la distribution de cultures cellulaires vivantes, de milieux et d’autres fluides sensibles au cisaillement dans les environnements de traitement et de lavage.
Marque: Masterflex™ 77975-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La conception du rouleau convexe est plus douce sur les cellules vivantes et le liquide sensible au cisaillement— validé par des données d’essai indépendantes
- Le rotor de grand diamètre offre des débits plus élevés à des vitesses inférieures
- Le pompage à basse vitesse vous permet de maintenir la cohérence et les caractéristiques des fluides sensibles au cisaillement
- Les boîtiers d’entraînement sont entièrement étanches—IP66 et NEMA 4X— Facilement nettoyables au jet d’eau
- Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
- La tête de pompe Cytoflow offre la meilleure option pour pomper des cellules vivantes et des fluides sensibles au cisaillement—, validés par des données de test indépendantes
- Des fonctions de contrôle à distance complètes permettent une intégration aisée dans les processus automatisés
- L’écran LCD graphique propose quatre modes de fonctionnement : exécution continue, distribution programmée, distribution de copie, distribution de volume. Affichage continu des performances de la pompe.
Spécification
1 | |
IP 66 | |
0,1 à 600 tr/min | |
Acier inoxydable | |
90 à 260 VCA |
LCD | |
0,17°à 1040 ml/min. | |
Entraînement L/S 07575-30, tête de pompe Cytoflow™ II77253-00, tubulure 10 pi C-Flex™ ULTRA™ et cordon d’alimentation 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22 | |
37,03 x 22,86 x 23,65 cm | |
2,2 A à 115 V, 1,1 A à 230 V |