Learn More
Masterflex™ Pompe double canal numérique L/S™ Miniflex
Présente un angle d’occlusion large qui empêche le reflux de liquide jusqu’à la pression nominale de la tubulure. La pompe double canal numérique Masterflex™ L/S™ Miniflex assure un débit précis sur une vaste plage.
Marque: Masterflex™ 07525-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pompe empilable compacte avec boîtier en ABS durable facile à essuyer et nettoyer
- Rouleaux en polyester thermoplastique autolubrifiants à faible friction et longue durée pour un fonctionnement régulier et une durée de vie prolongée
- Conçus pour des espaces confinés ou difficiles d’accès, ces entraînements modulaires vous permettent de séparer le moteur du contrôleur
- Nécessite moitié moins de place sur la paillasse que l’entraînement numérique L/S standard
- Le menu à icônes permet de réaliser des opérations de programmation et de configuration de manière rapide et intuitive
- Plage de débit comprise entre 0,0004 et 315 ml/min (selon le modèle et la taille de tubulure sélectionnée)
- Le capteur de tête ouverte arrête l’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte
- Fonction de distribution de copie pour les applications de remplissage et de distribution
- Contrôle à distance de la vitesse, de la direction et marche / arrêt / amorçage via un connecteur à 25 broches à l’arrière du dispositif
- La tête de pompe accepte des longueurs continues de tubulure pour le nettoyage des voies d’écoulement
- L’étalonnage de la tubulure garantit la précision
- Le modèle à double canal offre un débit synchrone à partir de deux canaux distincts ; le modèle à canal unique offre le débit le plus élevé
- La rétention automatique des tubulures rend le chargement du tube simple et rapide
Spécification
CE, cETLus, ISO 1900:2008 | |
Vitesse variable | |
IP33 | |
0,1 à 300 tr/min | |
0 À 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, marche/arrêt, direction et amorçage via le bouchon de contact | |
ABS (boîte), aluminium (boîte) | |
3 | |
104°F | |
104°F | |
9.5 in | |
5.5 in | |
6.2 in | |
90/260 VCA |
2 | |
LCD avec rétroéclairage LED | |
0.004 à 162 ml/min | |
Oui | |
Ensemble de fiches / cordons, tête de pompe monocanal L/S Miniflex et tension double (115/230 V ca) Alimentation de paillasse avec prise CEI320 / CEE22 | |
Pompe numérique Masterflex L/S Miniflex, double canal, 300 tr/min, 115/230 VAC 07525-40 | |
Tête de pompe Miniflex 77220-30 | |
32°F | |
+32°F | |
238,25 mm | |
139,7 mm | |
157,23 mm | |
50 / 60 Hz |