Learn More
Masterflex™ Tête de pompe Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pour tubulure de précision
Accepte plusieurs tailles de tubulure pour une flexibilité maximale. La tête de pompe Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pour tubulure de précision offre une durée de vie prolongée et des performances améliorées de la tubulure
980.00€ - 2045.00€
Spécification
Débit | 0.01 à 13 L/min |
---|---|
Nbre de canaux | 1 |
Nbre de rouleaux | 3 |
Type d’occlusion | Réglable |
Hauteur totale (impériale) | 7.9 in |
Code produit | Marque | Matériau du rotor | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du rotor | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15366038
|
Masterflex™
77602-00 |
Acier laminé à froid |
980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15376038
|
Masterflex™
77602-10 |
Acier inoxydable |
2045.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accepte plusieurs tailles de tubulure pour une flexibilité maximale.La tête de pompe Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pour tubulure de précision offre une durée de vie prolongée et des performances améliorées de la tubulure.
- Le remplacement des tubulures et le passage des liquides ne prennent que quelques secondes
- Les changements de tubulure rapides réduisent les temps d’arrêt
- La rétention automatique de la tubulure élimine les réglages par l’utilisateur et facilite la configuration
- L’occlusion réglable vous permet d’optimiser les capacités de pression et d’aspiration ainsi que la durée de vie de la tubulure en ajustant la pression sur la tubulure
- Le montage à cinq vis garantit une fixation solide de la tête de pompe sur l’entraînement
Spécification
0.01 à 13 L/min | |
3 | |
7.9 in | |
3.5 in | |
7.4 in | |
Acier inox | |
Têtes de pompe I/P Easy-Load |
1 | |
Réglable | |
201 mm | |
89 mm | |
187 mm | |
I/P 26, I/P 73, I/P 82 | |
Sulfure de polyphénylène |