Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance C-Flex™ L/S™
Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant hautes performances et longévité. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ L/S™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™.
Marque: Masterflex™ 06424-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez cette tubulure pour laboratoire à usage polyvalent pour les applications exigeant de hautes performances et une longue durée de vie.La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ L/S™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™.
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz et surface lisse
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
- Très faible liaison protéique
- Scellable à chaud, soudable
- Résistance accrue aux fluctuations du pH
- Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Économiques
- Blanc opaque
Spécification
de dia. int. | |
6,4 mm | |
760 cm | |
-40deg;C | |
2,8 à 1700 ml/min. | |
6,7 m | |
Blanc opaque | |
510 mm |
Autoclavables | |
C-Flex | |
Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation | |
17 | |
1/4 po | |
Faible | |
20°psi | |
135°C |