Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance BioPharm Plus™ I/P™, silicone durci au platine
Assurez-vous que votre tubulure est propre, exempte de défauts et qu’elle est conforme aux spécifications exactes. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ représente le meilleur choix pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.
397.00€ - 1085.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone (catalyse platine) |
Longueur totale (métrique) | 300 cm |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -59deg;C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11817533
|
Masterflex™
96441-70 |
70 |
397.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11807533
|
Masterflex™
96441-88 |
88 |
865.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11897523
|
Masterflex™
96441-89 |
89 |
1085.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
La tubulure est fabriquée avec des tolérances serrées—précision du débit et longévité de la tubulure garanties. La tubulure ferme a une durée de vie plus longue, une meilleure génération de pression, un élévateur à vide/aspiration plus puissant et une perméabilité au gaz plus faible que les tubulures plus douces.- Bonne résistance chimique
- Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
- Répond aux spécifications USP classe VI et conforme aux exigences de la FDA
- Inspectée visuellement et testée en usine
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de pompage ; pompe à des pressions continues jusqu’à 40 psi
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Tube de pompe | |
Silicone (catalyse platine) | |
-59deg;C | |
232deg;C |
Autoclavables | |
300 cm | |
Solvants organiques |