Learn More
Masterflex™ Tête haute performance pour tubulure de précision haute performance avec capteur tête ouverte
La nouvelle conception entièrement brevetée permet des changements de tubulure plus rapides, une meilleure reproductibilité et une ergonomie accrue.
Brand:  Masterflex™ 77252-62
Product Code. 15787167
  • 742.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • L’occlusion de la tubulure est automatique et optimisée lorsque la tête de pompe est fermée et verrouillée – chargement de la tubulure en 15 secondes ou moins
  • Débits jusqu’à 3400 ml/min avec tubulure de précision haute performance L/S.
  • Pression jusqu’à 150 psi (10,3 bar) avec tubulure de pompe haute pression L/S (HP)
  • Boîtier en nylon renforcé et lit d’occlusion avec ensemble rotor/rouleau en acier inoxydable
  • Modèles avec moteur à entraînement d’arrêt de capteur de verrouillage à tête ouverte lorsque la tête de pompe est ouverte (lorsqu’elle est utilisée avec des appareils d’entraînement équipés de capteurs)
  • Compatible avec tous les entraînements L/S 1/10 hp qui acceptent au moins deux têtes de pompe
  • Les têtes de pompe haute performance L/S ne sont pas compatibles avec les appareils d’entraînement de console économique L/S série 07554.
Specifications
Specifications
Volume par tour :Tubulure L/S 15, 24, 35, 36 - 1,8, 3,0, 4,3, 5,8 ml
Compatible avec tous les entraînements L/S 1/10 hp qui acceptent au moins deux têtes de pompe
1 canal
Fixe
69 mm
Série L/S
Capteur à tête ouverte
Polyamide de nylon armé de verre
0,006 à 3 400 ml/min
8,8 m
Trois rouleaux
101 mm
146 mm
Acier inoxydable
150 psi
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates