Learn More
Greiner Bio-One Plaque de stockage 2ml à 96 puits profonds avec fond conique MASTERBLOCK™
Convient à la culture de bactéries ou de levures. La plaque de stockage 2 ml à 96 puits profonds avec fond conique Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ convient également au stockage des échantillons.
800.47€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Stérilité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10534821
|
Greiner Bio-One
780270 |
Produit non stérile | 1 |
800.47€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Scellable avec films adhésifs et thermoscellant
- Résistance aux températures élevées
- Grande résistance aux substances chimiques
- A
Spécification
Standard | |
Transparent | |
96 | |
50 |
8 x 12 | |
PP | |
2 mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans après le mois de production