Learn More
Greiner Bio-One Plaque de stockage 0,5 ml à 96 puits profonds avec fond conique MASTERBLOCK™
Convient à la culture de bactéries ou de levures. La plaque de stockage 0,5 ml à 96 puits profonds avec fond conique Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ convient également au stockage des échantillons.
486.24€
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Naturel
Matériau PP
Nbre de puits 96
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
10650973
Afficher les documents
Greiner Bio-One
786261
Stérile
486.24€
80 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Scellable avec films adhésifs et thermoscellant
  • Résistance aux températures élevées
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • A
Spécification
Spécification
Étalon
Naturel
96
V
80/boîte
8 x 12
PP
0,5 mL
80
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Plaque de stockage 0,5 ml à 96 puits profonds avec fond conique MASTERBLOCK™