Learn More
Atago™ Réfractomètre pour vin modèle MASTER-TA
Marque: Atago™ 2590
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Réfractomètre pour vin | |
MASTER-TA | |
T.A., Brix | |
IP 65 |
0 à 25 T.A., 0 à 40 Brix | |
±0,3 % de T.A., ±0,5 % de Brix à 10 à 30°C | |
Utilisé pour mesurer les concentrations de moût de raisin | |
160 g |